NIST8393
Ludzkie DNA do oceny wariantów całego genomu (syn chińskiego pochodzenia) (HG-005)
NIST®SRM®
Synonim(y):
Ludzkie DNA do wywoływania wariantów (chiński Han) (HG-005)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 10 × 0.05 g (10 vials)
pkg of 10 μg (1 vial)
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
genomic analysis
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Materiał referencyjny (RM) ludzkiego DNA do oceny wariantów całego genomu jest przeznaczony do celów walidacji, optymalizacji i oceny procesu. Składa się z męskiej próbki całego ludzkiego genomu pochodzenia wschodnioazjatyckiego (chińskiego) z Personal Genome Project (ID hu91BD69). Jednostka RM 8393 składa się z fiolki zawierającej ludzkie genomowe DNA wyekstrahowane z pojedynczego dużego wzrostu ludzkiej linii komórek limfoblastoidalnych GM24631 (oznaczonej jako HG-005) z Coriell Institute for Medical Research (Camden, NJ).
SRM 8393_SDS
SRM 8393_Cert
SRM 8393_SDS
SRM 8393_Cert
Zastosowanie
Human DNA for Whole-Genome Variant Assessment Reference Material (RM) jest przeznaczony do oceny wydajności wywoływania wariantów sekwencjonowania ludzkiego genomu poprzez uzyskanie szacunkowych wyników prawdziwie pozytywnych, fałszywie pozytywnych i fałszywie negatywnych. Zastosowania sekwencjonowania mogą obejmować
- sekwencjonowanie całego genomu
- sekwencjonowanie całego egzomu
- sekwencjonowanie ukierunkowane, takie jak panele genów
Cechy i korzyści
- Ten materiał referencyjny zawiera wyizolowane DNA, a nie żywe komórki i jest przeznaczony do użytku badawczego.
- Obszerny raport z badania jest dostępny za pośrednictwem NIST.
- Wartości informacyjne są dostarczane dla pojedynczych zmian nukleotydowych (SNV), małych insercji i delecji (indels) oraz homozygotycznych genotypów referencyjnych.
Inne uwagi
- RM 8393 jest przechowywany w temperaturze -20 °C w NIST, ale zostanie wysłany w opakowaniach do zamrażania i może nie zostać dostarczony w stanie zamrożonym.
- Szczegóły dotyczące daty ważności, przechowywania, bezpieczeństwa, użytkowania i źródła znajdują się w certyfikacie NIST.
- Informacje na temat biomateriałów, utylizacji i transportu są dostępne w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)