NIST2926
Rekombinowany ludzki insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (mrożony)
NIST®SRM®
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
Formularz
liquid
opakowanie
vial of 3 × 0.25 mL each
pkg of 1.005 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
LC/MS: suitable
Zastosowanie
clinical research
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Rekombinowany ludzki insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (zamrożony) jest standardowym materiałem odniesienia. Jednostka SRM 2926 składa się z trzech fiolek, z których każda zawiera około 0,25 ml roztworu rekombinowanego ludzkiego IGF-1.
SRM 2926_cert
SRM 2926_SDS
SRM 2926_cert
SRM 2926_SDS
Zastosowanie
Rekombinowany ludzki insulinopodobny czynnik wzrostu 1 Standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w kalibracji procedur i urządzeń opartych na spektroskopii masowej do oznaczania insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1) w ludzkiej surowicy. Może być również używany do przypisywania wartości materiałom kontrolnym.
Cechy i korzyści
Wykorzystanie tego materiału zapewni pewność w przypisywaniu wartości do materiałów kontrolnych.
Inne uwagi
- SRM 2926 jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczego.
- Szczegóły dotyczące daty ważności oraz instrukcje przechowywania i użytkowania znajdują się na certyfikacie NIST
- Uwagi dotyczące obchodzenia się z biomateriałem, utylizacji i transportu udokumentowane w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)