Opis ogólny
Czynnik podobny do receptora cytokin 2 (UniProt: Q8CII9; znany również jako Cytokine receptor-like molecule 2, CRLM-2, Thymic stromal lymphopoietin protein receptor, TSLP receptor, Type I cytokine receptor delta 1) jest kodowany przez gen Crlf2 (znany również jako rlm2, Tpte2, Tslpr) (Gene ID: 57914) u myszy. Receptor TSLP jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu I, które służy jako receptor dla grasiczej limfopoetyny zrębu. Ulega ekspresji w wątrobie, płucach, jądrach, sercu, mózgu, śledzionie, grasicy i szpiku kostnym. Wyższe poziomy ekspresji obserwuje się w progenitorach i komórkach szpikowych. Jego poziomy mogą być regulowane w górę w linii komórek mieloidalnych 32D przez czynnik stymulujący kolonie granulocytów. Receptor TSLP tworzy funkcjonalny kompleks z TSLP i IL7R, który jest zdolny do stymulowania proliferacji komórek poprzez aktywację STAT3 i STAT5. Jest on również zaangażowany w rozwój układu krwiotwórczego. Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-19), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy. Dojrzała forma zawiera domenę zewnątrzkomórkową (aa 20-232), domenę transbłonową (aa 233-253) i domenę cytoplazmatyczną (aa 254-359). Zawiera motyw WSXWS (aa 201-205), który jest niezbędny do prawidłowego fałdowania białka i wydajnego transportu wewnątrzkomórkowego oraz wiązania z powierzchnią komórki. Posiada również motyw Box 1 (aa 262-270), który jest wymagany do interakcji i aktywacji JAK.
Specyficzność
Klon 22H9 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym receptor białka limfopoetyny zrębu grasicy (TSLPR) u myszy. Celuje w epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Immunogen
Epitop: domena zewnątrzkomórkowa
Jego znakowane mysie rekombinowane białko receptora TSLP.
Zastosowanie
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła receptor TSLP w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Bell, B.D., et. al. (2013). Nat Immunol. 14(4):364-71; Isaksen, D.E., et. al. (2002). J Immunol. 168(7):3288-94; Iseki, M., et. al. (2012). Int Immunol. 24(3):183-95; Kashiwagi, M., et. al. (2017). Nat Immunol. 18(3):334-343).
Anti-TSLP Receptor, klon 22H9, nr kat. MABF1966, jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa receptor TSLP i zostało przetestowane do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Jakość
Evaluated by Flow Cytometry in bone marrow cells from C57BL/6 Mouse.
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected TSLP receptor in one million bone marrow cells from C57BL/6 Mouse.
Opis wartości docelowych
37,76 kDa obliczone.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.