Kluczowe dokumenty
NIST8375
Standardy mikrobiologicznego genomowego DNA do oceny wydajności sekwencjonowania
(MG-001, MG-002, MG-003, MG-004)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
electrophoresis: suitable
Zastosowanie
genomic analysis
Format
multi-component solution
Opis ogólny
Ten standard genomowego DNA drobnoustrojów jest materiałem referencyjnym (RM), który składa się z czterech fiolek. Genomowe DNA jest ekstrahowane z hodowli komórkowych. Każda fiolka zawiera około 2 µg mikrobiologicznego genomowego DNA w buforze TE (10 mM TRIS, 1 mM EDTA, pH 8,0).
  • MG-001 Salmonella Typhimurium LT2
  • MG-002 Staphylococcus aureus
  • MG-003 Pseudomonas aeruginosa
  • MG-004 Clostridium sporogenes
NIST8375_Cert
NIST8375_SDS
Zastosowanie
Ten materiał referencyjny (RM) jest odpowiedni do walidacji, optymalizacji, oceny procesu i oceny wydajności sekwencjonowania całego genomu drobnoustrojów.
Cechy i korzyści
  • Umożliwia ocenę wydajności wysokoprzepustowych metod sekwencjonowania mikrobiologicznego DNA.
  • Nie ocenia etapów przedanalitycznych, takich jak ekstrakcja DNA, ponieważ RM to wyekstrahowane DNA.
  • Wyzwania związane z przygotowaniem biblioteki do sekwencjonowania, maszynami do sekwencjonowania, algorytmami wywoływania zasad i późniejszymi analizami bioinformatycznymi.
  • Ten genomowy DNA jest ekstrahowany z kultur komórkowych.
Inne uwagi
  • Dodatkowe informacje na temat biomateriałów, utylizacji i transportu można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
  • Szczegóły dotyczące ważności, konserwacji, użytkowania, przechowywania, przygotowania, stabilności, jednorodności i czystości są dostępne w certyfikacie.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)