NIST78A
Burnt refractory
NIST® SRM® 78a, Al203-70%
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 75 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Opis ogólny
Inne uwagi
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Dwutlenek krzemu (SiO2), Tlenek glinu (Al2O3), Tlenek żelaza(III) (Fe2O3), Dwutlenek tytanu (TiO2), Tlenek magnezu (MgO), Tlenek wapnia (CaO), Tlenek potasu (K2O), Tlenek sodu (NaO2), Pięciotlenek fosforu (P2O5), Tlenek litu (LiO2), Tlenek strontu (SrO)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Dwutlenek krzemu (SiO2), Tlenek glinu (Al2O3), Tlenek żelaza(III) (Fe2O3), Dwutlenek tytanu (TiO2), Tlenek magnezu (MgO), Tlenek wapnia (CaO), Tlenek potasu (K2O), Tlenek sodu (NaO2), Pięciotlenek fosforu (P2O5), Tlenek litu (LiO2), Tlenek strontu (SrO)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)