Kluczowe dokumenty
NIST76A
Burnt refractory
NIST® SRM® 76a, Al203-40%
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Formularz
powder
opakowanie
pkg of 75 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Opis ogólny
Standardowe materiały odniesienia (SRM) NIST76a, NIST77a i NIST78a mają postać drobnego proszku (<0,15 mm) i są przeznaczone do sprawdzania chemicznych metod analizy i kalibracji za pomocą instrumentalnych metod analizy. Więcej informacji można znaleźć w powiązanych kartach charakterystyki substancji niebezpiecznych i umowach COA.
SRM 76A_cert
SRM 76A_SDS
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Tlenek glinu (Al2O3), tlenek wapnia (CaO), tlenek żelaza (III) (Fe2O3), tlenek litu (Li2O), tlenek magnezu (MgO), pięciotlenek fosforu (P2O5), tlenek potasu (K2O), Dwutlenek krzemu (SiO2), Tlenek sodu (Na2O), Tlenek strontu (SrO), Dwutlenek tytanu (TiO2), Tlenek wapnia (CaO)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)