Kluczowe dokumenty
NIST330A
Copper ore
NIST® SRM® 330a, mill heads
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 bottle x 90 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
XRF: suitable
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do oceny chemicznych i instrumentalnych metod analizy, a także do oceny dokładności pomiarów "bilansu materiałowego" w górnictwie miedzi i przemyśle metalurgicznym. Jednostka SRM 330a składa się z jednej butelki zawierającej około 90 g proszku. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 330A_cert
SRM 330A_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Aluminium (Al), Bar (Ba), Wapń (Ca), Miedź (Cu), Potas (K), Magnez (Mg), Sód (Na)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów
.Żelazo (Fe), krzem (Si), kadm (Cd), cer (Ce), kobalt (Co), chrom (Cr), gal (Ga), lit (Li), nikiel (Ni), skand (Sc), stront (Sr), itr (Y), cynk (Zn), Cyrkon (Zr), Molibden (Mo), Niob (Nb), Fosfor (P), Ołów (Pb), Tor (Th), Tytan (Ti), Wanad (V)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)