NIST3152A
Sodium (Na) standard solution
NIST® SRM® 3152a
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 50 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
single component solution
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Jednostka SRM 3152A składa się z 50 ml wodnego roztworu sodu w butelce z polietylenu o wysokiej gęstości, zamkniętej w aluminiowanej torbie. Roztwór został przygotowany grawimetrycznie, aby zawierał znaną frakcję masową sodu w kwasie azotowym o udziale masowym 5%.
SRM 3152A _SDS
SRM 3152A _CoA
SRM 3152A _SDS
SRM 3152A _CoA
Zastosowanie
Standardowy materiał odniesienia (SRM) roztworu wzorcowego sodu (Na) jest przeznaczony do stosowania jako podstawowy wzorzec kalibracyjny do ilościowego oznaczania sodu.
Cechy i korzyści
- Dostępny z certyfikowaną wartością ułamka masowego dla sodu.
- Certyfikowana wartość jest oparta na;
2. Optyczna spektrometria emisyjna z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-OES) skalibrowana przy użyciu czterech wzorców pierwotnych przygotowanych niezależnie z chlorku sodu o wysokiej czystości.
- Certyfikowana wartość jest metrologicznie identyfikowalna z jednostką pochodną Międzynarodowego Układu Jednostek Miar (SI) dla frakcji masowej, wyrażonej w miligramach na gram.
- Certyfikat NIST jest dostarczany wraz z instrukcjami dotyczącymi przechowywania, obsługi i użytkowania.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Sód (Na)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Sód (Na)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)