NIST2389A
Amino acids in 0.1 mol/L hydrochloric acid
NIST® SRM® 2389a
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 1.2 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
multi-component solution
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w kalibracji urządzeń chromatograficznych do oznaczania aminokwasów. SRM 2389a jest roztworem 17 aminokwasów w 0,1 mol/L wodnym roztworze kwasu chlorowodorowego. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 2389A_cert
SRM 2389A_SDS
SRM 2389A_cert
SRM 2389A_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Alanina (C3H7NO2), arginina (C6H14N4O2), kwas asparaginowy (C4H7NO4), glicyna (C2H5NO2), histydyna (C6H9N3O2), izoleucyna (C6H13NO2), leucyna (C6H13NO2), lizyna (C6H14N2O2), Metionina (C5H11NO2S), Fenyloalanina (C9H11NO2), Seryna (C3H7NO3), Treonina (C4H9NO3), Tyrozyna (C9H11NO3), Walina (C5H11NO2)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Alanina (C3H7NO2), arginina (C6H14N4O2), kwas asparaginowy (C4H7NO4), glicyna (C2H5NO2), histydyna (C6H9N3O2), izoleucyna (C6H13NO2), leucyna (C6H13NO2), lizyna (C6H14N2O2), Metionina (C5H11NO2S), Fenyloalanina (C9H11NO2), Seryna (C3H7NO3), Treonina (C4H9NO3), Tyrozyna (C9H11NO3), Walina (C5H11NO2)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)