Kluczowe dokumenty
NIST2298
Sulfur in Gasoline (High Octane)
NIST® SRM® 2298, (high octane)
Synonim(y):
Gasoline
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 5 x 20 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
petroleum
Format
matrix material
Inne uwagi
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)