Kluczowe dokumenty
NIST1848
Lubricating oil additive package
NIST® SRM® 1848
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 100 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Opis ogólny
Niniejszy Standardowy Materiał Odniesienia (SRM) jest przeznaczony przede wszystkim do stosowania w ocenie metod i kalibracji sprzętu używanego do analizy pakietów dodatków do olejów smarowych, olejów smarowych do silników i materiałów o podobnej matrycy. SRM 1848 składa się z typowego pakietu dodatków stosowanych w produkcji oleju smarowego do skrzyni korbowej silników benzynowych. Jednostka SRM 1848 składa się z bursztynowej butelki ze szkła borokrzemowego zawierającej około 100 g materiału. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z COA i SDS.
SRM 1848_cert
SRM 1848_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitów wymienionych poniżej.
Bor (B), Wapń (Ca), Chlor (Cl), Magnez (Mg), Fosfor (P), Siarka (S), Cynk (Zn)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów. Wodór (H), Azot (N), Krzem (Si)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
343.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
173 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)