NIST1662A
Sulfur dioxide in nitrogen
NIST® SRM® 1662a, nominal 1000 umol/mol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of cylinder
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
mixture
Opis ogólny
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Sulfur dioxide (SO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (N), Trace component, Water (H2O), Total Hydrocarbons
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Sulfur dioxide (SO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (N), Trace component, Water (H2O), Total Hydrocarbons
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Press. Gas Liquefied gas
Kod klasy składowania
2A - Gases