Kluczowe dokumenty
NIST1624D
Sulfur in diesel fuel oil
NIST® SRM® 1624d, (0.4%)
Synonim(y):
Olej napędowy, Olej napędowy nr 2-D, Olej napędowy; średni, Olej opałowy #2
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
petroleum
Format
matrix material
Opis ogólny
Siarka w oleju napędowym SRM 1624d jest komercyjnym destylowanym olejem opałowym "nr 2-D" zgodnie z definicją ASTM D 975-97 Standard Specification for Diesel Fuel Oils. Jednostka tego standardu zgodnego z NIST składa się z 10 bursztynowych ampułek, z których każda zawiera około 10 ml oleju napędowego zamkniętego w atmosferze argonu. Certyfikowana przez NIST wartość ułamka masowego SRM jest równa 3882 mg/kg ± 20 mg/kg.
SRM 1624D_cert
SRM 1624D_SDS
Zastosowanie
Siarka w oleju napędowym (nominalny ułamek masowy 0,4%) jest przeznaczona do stosowania w ocenie metod i kalibracji przyrządów używanych do pomiaru całkowitej zawartości siarki w olejach opałowych lub materiałach o podobnej matrycy.
Cechy i korzyści
  • Certyfikowana wartość ułamka masowego jest identyfikowalna metrologicznie z jednostką pochodzącą z układu SI.
  • Szczegóły dotyczące daty ważności, jednorodności oraz instrukcji przechowywania, obsługi i użytkowania znajdują się w certyfikacie NIST.
  • Niecertyfikowane wartości właściwości fizycznych, takie jak gęstość, temperatura zapłonu, lepkość kinematyczna, stabilność oksydacyjna oraz zawartość węgla i wodoru są również dostępne w certyfikacie.
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Siarka (S)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Węgiel (C), wodór (H)
Zobacz certyfikat dla wartości i więcej szczegółów na nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, thymus,Liver,Bone marrow
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
141.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
61 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)