Kluczowe dokumenty
NIST1459
Thermal resistance - fumed silica board
NIST® SRM® 1459
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of each
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Inne uwagi
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)