Merck
938157
Sigma-Aldrich
Silica
hollow nanoparticles, 500  nm particle size, pore size 20 Å
Synonim(y):
Pusta krzemionka, Pusty dwutlenek krzemu, Wydrążone nanosfery krzemionkowe
About This Item
Wzór liniowy:
SiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
60.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352309
Poziom jakości
Formularz
powder
wielkość cząstki
500  nm
wielkość porów
20 Å pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Nasze wydrążone nanocząstki krzemionki to precyzyjnie zaprojektowane kuliste cząstki dwutlenku krzemu. Cząstki te mają jednolity rozmiar 500 nm i składają się z porowatej powłoki krzemionkowej o średniej wielkości porów 20 Å, która otacza centralną pustą wnękę. Struktura i konstrukcja tych nanocząstek odgrywają istotną rolę w określaniu ich unikalnych właściwości fizycznych. Właściwości te obejmują niską gęstość, dużą powierzchnię właściwą, niską stałą dielektryczną, niską przewodność elektryczną i cieplną, a także nieprawidłowe rozpraszanie światła.
Zastosowanie
Wydrążone nanocząstki krzemionki są szeroko badane pod kątem ich zastosowań w wielu dziedzinach, w tym w dostarczaniu leków, katalizie, izolacji termicznej i powłokach funkcjonalnych. Na przykład połączenie ich niskiej gęstości, znacznej powierzchni, łatwej do modyfikacji powierzchni i niskiej toksyczności sprawia, że są one bardzo atrakcyjne do ładowania cząsteczek leków lub katalizatorów na ich powierzchnie.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)