Kluczowe dokumenty
938254
Silica
Monodisperse, non-porous, 40 µm
Synonim(y):
Monodisperse silicon dioxide, Non-porous silica, Non-porous silicon dioxide, Silicon dioxide
Formularz
powder
wielkość cząstki
40 μm
wielkość porów
non-porous
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)