Kluczowe dokumenty
904457
Silica
monodisperse, non-porous, 1.0 μm
Synonim(y):
Krzemionka, Monodyspersyjny dwutlenek krzemu, Nieporowata krzemionka, Nieporowaty dwutlenek krzemu
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
904457-2G |