Key Documents
NA-GM6-1
Natural Gly m 6 (Glycine max allergen 6), soybean
pkg of 250 μg, storage temp.:-20°C
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.26
klasa czystości
analytical standard
Próba
>95%
masa cząsteczkowa
(Multiple subunits ranging from 37-50 kDa)
opakowanie
pkg of 250 μg
producent / nazwa handlowa
InBio
metody
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Zastosowanie
food and beverages
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Produced and qualified by Indoor Biotechnologies.
Source: Glycinin from soybean
Formulation: Preservative-free and carrier-free in 1X PBS pH 7.40. Filtered through 0.22μm filter.
Concentration: See product insert.
Purification: Purified from soybean flour by multi-step HPLC. Purity > 95% by silver stained SDS-PAGE.
Note: Avoid repeated Freeze/Thaw cycles. It is recommended to aliquot the product upon first thaw and freeze in working aliquot volumes.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Allergens are provided for research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)