Key Documents
N0560000
Niclosamide (anhydrous)
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Niclosamide, 2′,5-Dichloro-4′-nitrosalicylanilide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
niclosamide
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
ciąg SMILES
Oc1ccc(Cl)cc1C(=O)Nc2ccc(cc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H8Cl2N2O4/c14-7-1-4-12(18)9(5-7)13(19)16-11-3-2-8(17(20)21)6-10(11)15/h1-6,18H,(H,16,19)
Klucz InChI
RJMUSRYZPJIFPJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)