Merck
I8898
Sigma-Aldrich
Ivermectin
Synonim(y):
22,23-Dihydroavermectin B1, MK-933
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Formularz
powder
rozpuszczalność
MEK: 50 mg/mL
spektrum działania antybiotyku
parasites
Zastosowanie
agriculture
environmental
Tryb działania
cell membrane | interferes
inicjator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]1(O[C@]2(CC[C@@H]1C)C[C@@H]3C[C@@H](C\C=C(C)\[C@@H](O[C@H]4C[C@H](OC)[C@@H](O[C@H]5C[C@H](OC)[C@@H](O)[C@H](C)O5)[C@H](C)O4)[C@@H](C)\C=C\C=C6/CO[C@]7([H])[C@H](O)C(C)=C[C@@H](C(=O)O3)[C@]67O)O2)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C48H74O14/c1-11-25(2)43-28(5)17-18-47(62-43)23-34-20-33(61-47)16-15-27(4)42(26(3)13-12-14-32-24-55-45-40(49)29(6)19-35(46(51)58-34)48(32,45)52)59-39-22-37(54-10)44(31(8)57-39)60-38-21-36(53-9)41(50)30(7)56-38/h12-15,19,25-26,28,30-31,33-45,49-50,52H,11,16-18,20-24H2,1-10H3/b13-12+,27-15+,32-14+/t25-,26-,28-,30-,31-,33+,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40+,41-,42-,43+,44-,45+,47+,48+/m0/s1
Klucz InChI
AZSNMRSAGSSBNP-XPNPUAGNSA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Ivermectin is a macro-cyclic lactone, derived from avermectin. It functions as an antiparasitic agent. Ivermectin is used against gastrointestinal roundworms, lungworms, mites and lice. It is used to treat onchocerciasis, strongyloidiasis, ascariasis and filariases.
Zastosowanie
Ivermectin has been used:
  • in Caenorhabditis elegans fecundity assay
  • in larval development test
  • to measure in vivo topical acaricide activity of compounds in rats
  • to assess its acute and chronic effects to zebrafish
  • in percutaneous drug injection method to treat cystic echinococcosis
  • in liquid chromatography with fluorescence detection method
Działania biochem./fizjol.
Positive allosteric modulator of α7 neuronal nicotinic acetylcholine receptor; also modulates glutamate-GABA-activated chloride channels.
Cechy i korzyści
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Nicotinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Inne uwagi
Primarily ivermectin B1a.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Simultaneous determination of emamectin and ivermectin residues in Atlantic salmon muscle by liquid chromatography with fluorescence detection
Riet JM, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 84(5), 1358-1362 (2001)
R J Martin et al.
International journal for parasitology, 28(6), 849-862 (1998-07-23)
Two of three major types of anthelminitic, the avermectins and the nicotinic agonists, exert their therapeutic effect by an action on ligand-gated membrane ion-channels of nematodes. The avermectins, such as ivermectin, open glutamategated chloride channels which have so far been
Ivermectin used in percutaneous drug injection method for the treatment of liver hydatid disease in sheep
Hokelek M, et al.
Gastroenterology, 122(4), 957-962 (2002)
Ivermectin in human medicine
Ottesen EA and Campbell W
The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 34(2), 195-203 (1994)
Evaluation of the toxicity of 2-aminoimidazole antibiofilm agents using both cellular and model organism systems
Stowe SD, et al.
Drug and Chemical Toxicology, 35(3), 310-315 (2012)