Merck
L0745000
Lomustine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-(2-Chloroethyl)-3-cyclohexyl-1-nitrosourea
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16ClN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
233.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
lomustine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClCCN(N=O)C(=O)NC1CCCCC1
InChI
1S/C9H16ClN3O2/c10-6-7-13(12-15)9(14)11-8-4-2-1-3-5-8/h8H,1-7H2,(H,11,14)
Klucz InChI
GQYIWUVLTXOXAJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Lomustine EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Środek przeciwnowotworowy o działaniu na DNA komórkowe. Lomustyna indukuje ekspresję p53 w komórkach A2870.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Preliminary study of lomustine in the treatment of intracranial masses in dogs following localization by imaging techniques.
L M Fulton et al.
Seminars in veterinary medicine and surgery (small animal), 5(4), 241-245 (1990-11-01)
G A Kaltsas et al.
Clinical endocrinology, 57(2), 169-183 (2002-08-03)
Combination chemotherapy with the two agents streptozotocin (SZT), which is a nitrosurea, and 5-fluorouracil (5-FU), an alkylating agent, has a long-established role in the treatment of neuroendocrine tumours; however, it is often accompanied by considerable toxicity, and it has not
The role of an all-oral chemotherapy containing lomustine (CCNU) in advanced,fs progressive Hodgkin lymphoma: a patient-friendly palliative option which can result in long-term disease control.
S J Proctor et al.
Annals of oncology : official journal of the European Society for Medical Oncology, 21(2), 426-428 (2009-11-11)
The nitrosoureas: carmustine (BCNU) and lomustine (CCNU).
R B Weiss et al.
Cancer treatment reviews, 9(4), 313-330 (1982-12-01)