Kluczowe dokumenty
PHR2924
Lomustine Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
N,N′-Dicyclohexylurea, Lomustine Impurity C (PhEur), 1,3-Dicyclohexylurea
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1369442
rodzina API
lomustine
Postać
solid
opakowanie
pkg of 500 mg
mp
232-233 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(NC1CCCCC1)NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H24N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2,(H2,14,15,16)
Klucz InChI
ADFXKUOMJKEIND-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)