Kluczowe dokumenty
I0360000
Ipratropium bromide
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Ipratropium bromide monohydrate, Atropine isopropyl bromide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ipratropium
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
O.[Br-].CC(C)[N@+]1(C)[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C20H30NO3.BrH.H2O/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t16-,17+,18+,19?,21?;;
Klucz InChI
KEWHKYJURDBRMN-XSAPEOHZSA-M
informacje o genach
human ... CHRM3(1131)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)