ERMBF438D
Maize GMO Standard VCO-1981-5
ERM®, certified reference material, 1% VCO-1981-5
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMBF438D.
ERMBF438D.
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)