Kluczowe dokumenty
ERMBF415D
Maize GMO Standard ERM-BF415
ERM®, certified reference material, 1% NK603, or the detection of GMO maize (NK603) with PCR
Synonim(y):
GMO Standard ERM-BF415, Maize NK603
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
jakość
or the detection of GMO maize (NK603) with PCR
skład
genetically modified NK603 maize, 1%
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
ERMBF415D
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)