17-313
Zestaw do immunoprecypitacji fosfatazy PP2A
Synonim(y):
Zestaw do oznaczania aktywności PP2A, Zestaw do oznaczania fosfatazy
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Polecane produkty
Zastosowanie
PP2A Immunoprecipitation Phosphatase Assay Kit can be used to detect purified PP2A or PP2A from a cellular lysate. It utilizes the Malachite Green & contains components that have been matched to optimize sensitivity & range of detection.
Jakość
Routinely evaluated by immunoprecipitation of purified PP2A (14-111) or PP2A from a cellular lysate. The activity is assessed by dephosphorylation of the phosphopeptide (K-R-pT-I-R-R).
Inne uwagi
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Informacje prawne
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C