539576
PKA, Catalytic Subunit, Bovine Heart
Synonim(y):
cAMP-Dependent Protein Kinase Catalytic Subunit, Protein Kinase A, Catalytic Subunit
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
bovine heart
Poziom jakości
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
liquid
aktywność właściwa
≥20,000 units/μg protein
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
activity assay: suitable
przydatność
suitable for molecular biology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Natywna podjednostka katalityczna PKA oczyszczona z bydlęcego serca. Kinaza białkowa A (PKA) jest serynową kinazą białkową, której celem są reszty serynowe i treoninowe.
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Ostrzeżenie
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Rannels, S.R., et al 1983. Methods Enzymol99, 55.
Witt, J.J. and Roskoski, R. Jr. 1975. Anal Biochem.66, 253.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1