Kluczowe dokumenty
524572
Sigma-Aldrich
Phosphatase, Alkaline, Calf Intestine
Synonim(y):
Fosfataza alkaliczna, CIAP
About This Item
Numer CAS:
Numer EC enzymu:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.54
pochodzenie biologiczne
bovine (calf) intestine
Poziom jakości
Formularz
liquid
aktywność właściwa
≥1500 U/mg
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
do not freeze
pI 
5.7
rozpuszczalność
dilute buffer: soluble
water: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Native, alkaline phosphatase from calf intestine. Homodimeric enzyme that hydrolyzes phosphate esters of primary and secondary alcohols, amines, and phenols. Useful in hydrolysis of 5′-terminal phosphates of DNA and RNA. Note: 1KU = 1,000 units.
Note: 1 KU = 1000 units.
Opakowanie
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Definicja jednostki
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1.0 µmol of pNPP per min at 25°C, pH 9.6.
Postać fizyczna
In 6 mM MgCl, 6 mM Tris-HCl, 0.12mM ZnCl, 40% glycerol, pH 7.6.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1