Kluczowe dokumenty
ERMBF433C
Maize GMO Standard DAS-40278-9
1% DAS-40278-9, for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
jakość
for the detection of GMO Maize (DAS-40278-9) with PCR
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Certyfikowany ułamek masowy kukurydzy DAS-40278-9
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
ERMBF433C.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)