ERMBF434D
Rapeseed 73496 GMO standard ERM-BF434
ERM®, certified reference material, nominal 1% GMO
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
Format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Komentarz do analizy
ERMBF434D.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)