Key Documents
ERMBF434E
Rapeseed 73496 GMO standard ERM-BF434
ERM®, certified reference material, nominal 10% GMO
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
format
matrix material
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Certified for the 73496 rapeseed mass fraction.
Komentarz do analizy
For more information please see:
ERMBF434E
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)