Kluczowe dokumenty
D9809
Diatrizoic acid dihydrate
meets USP testing specifications
Synonim(y):
3,5-Bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic acid dihydrate, Amidotrizoic acid dihydrate
About This Item
Polecane produkty
agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Poziom jakości
Próba
98.0-102.0% anhydrous basis
Formularz
solid
Zastosowanie
hematology
histology
pharmaceutical (small molecule)
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)
Klucz InChI
YVPYQUNUQOZFHG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?