Kluczowe dokumenty
PHR3303
Diatrizoic acid dihydrate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
3,5-Bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic acid dihydrate, Amidotrizoic acid dihydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. A0365000
traceable to USP 1184005
opakowanie
pkg of 200 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)
Klucz InChI
YVPYQUNUQOZFHG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3