Kluczowe dokumenty
A0365000
Amidotrizoic acid dihydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Diatrizoic acid dihydrate, 3,5-Bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic acid dihydrate, Amidotrizoic acid dihydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
amidotrizoic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C(O)=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20)
Klucz InChI
YVPYQUNUQOZFHG-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)