Key Documents
CRM218
Supelco
TCLP Metals - Loam 1
certified reference material, pkg of 225 g
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 225 g
producent / nazwa handlowa
RTC CRM218-225
metody
AAS: suitable
ICP: suitable
macierz
soil
Zastosowanie
environmental
format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Piktogramy
Health hazardEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Adelaja Osibote et al.
Environmental geochemistry and health, 42(1), 283-312 (2019-06-15)
The fate and persistence of trace metals in soils and sludge from landfill sites are crucial in determining the hazard posed by landfill, techniques for their restoration and potential reuse purposes of landfill sites after closure and restoration. A modified