Kluczowe dokumenty
CCW4691
Millipore
MRS Agar in flasks
Solid culture medium for detection, isolation, and cultivation of lactobacilli and other lactic acid bacteria from food and beverages according to de Man, Rogosa and Sharpe, suitable for microbiology
Synonim(y):
Lactobacillus Agar wg De Man, Rogosa i Sharpe'a, de MAN, ROGOSA i SHARPE Agar
About This Item
Kod UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.74
Poziom jakości
Formularz
solid
okres trwałości
12 mo. at 8‑25 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
Właściwości
ready-to-use
skład
agar, 14.0 g/L
dipotassium phosphate, 2.00 g/L
D-(+)-glucose, 20.0 g/L
magnesium sulfate, 0.20 g/L
manganese sulfate, 0.05 g/L
meat extract, 8.00 g/L
peptone proteose, 10.0 g/L
polysorbate 80, 1.08 g/L
sodium acetate, 5.0 g/L
tri-ammonium citrate, 2.0 g/L
yeast extract, 4.0 g/L
opakowanie
box of 10 bottles
warunki przechowywania
(Tightly closed)
Parametry
200 mL filling volume
objętość butelki
250 mL
kolor
yellow-brown
pH
6.2±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
przydatność
lactic acid bacteria
Opis ogólny
MRS Agar to podłoże stosowane do hodowli pałeczek kwasu mlekowego. Jest to modyfikacja pożywki opartej na wysoce odżywczych właściwościach soku pomidorowego. Dodatek magnezu, manganu i octanu, wraz z polisorbatem, zapewnia ulepszoną pożywkę do wzrostu pałeczek kwasu mlekowego, w tym bardzo wybrednych gatunków, takich jak Lactobacillus brevis i Lactobacillus fermentum. Jakość peptonów, oprócz ekstraktów mięsnych i drożdżowych, łączy wszystkie niezbędne czynniki wzrostu, które sprawiają, że pożywka MRS jest jedną z najlepszych pożywek do hodowli pałeczek kwasu mlekowego. Ponieważ selektywność tej pożywki jest niska, a zanieczyszczenia mają tendencję do wzrostu, zaleca się podhodowywanie w (dwuwarstwowej) pożywce stałej, a następnie w bulionie w celu zwiększenia selektywności. W wielu przypadkach wzrostowi sprzyja inkubacja w atmosferzewzbogaconej w CO2.
Zastosowanie
MRS Agar to podłoże odpowiednie do wykrywania, izolacji i hodowli pałeczek kwasu mlekowego i innych bakterii kwasu mlekowego z żywności i napojów.
Komponenty
  • 1 box with 10 bottles of 250 mL
  • Injectable cap: Plastic screw inner cap
Inne uwagi
Nie zaleca się używania igieł do strzykawek o średnicy większej niż 0,8 mm.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)