CCW4109
MRS Agar in tubes
Solid culture medium for detection, isolation, and cultivation of lactobacilli and other lactic acid bacteria, suitable for microbiology
Synonim(y):
Lactobacillus Agar acc. to De Man, Rogosa and Sharpe, de MAN, ROGOSA and SHARPE Agar
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
solid
okres trwałości
12 mo. at 8‑25 °C
Właściwości
ready-to-use
skład
agar, 14.0 g/L
dipotassium phosphate, 2.00 g/L
D-(+)-glucose, 20.0 g/L
magnesium acetate, 0.20 g/L
manganese sulfate, 0.05 g/L
meat extract, 8.00 g/L
peptone proteose, 10.0 g/L
polysorbate 80, 1.08 g/L
sodium acetate, 5.0 g/L
tri-ammonium citrate, 2.0 g/L
yeast extract, 4.0 g/L
opakowanie
box of 20 tubes
warunki przechowywania
(Tightly closed)
Parametry
17 mL filling volume
pojemność probówki
20 mL
kolor
yellowish
pH
7.0±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
food and beverages
microbiology
przydatność
Lactobacillus spp.
Opis ogólny
Zastosowanie
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)