Merck
C0695000
Cefuroxime sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Cefuroxime sodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H15N4NaO8S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cefuroxime
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(COC(N)=O)=C(N2C1=O)C([O-])=O)c3ccco3
InChI
1S/C16H16N4O8S.Na/c1-26-19-9(8-3-2-4-27-8)12(21)18-10-13(22)20-11(15(23)24)7(5-28-16(17)25)6-29-14(10)20;/h2-4,10,14H,5-6H2,1H3,(H2,17,25)(H,18,21)(H,23,24);/q;+1/p-1/b19-9-;/t10-,14-;/m1./s1
Klucz InChI
URDOHUPGIOGTKV-JTBFTWTJSA-M
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Cefuroksym sodowy EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Zhenqiang Fang et al.
Journal of investigative surgery : the official journal of the Academy of Surgical Research, 27(6), 354-359 (2014-07-06)
Open nephroureterectomy (ONU) and bladder cuff resection (ONU-BCR) has been the gold standard of surgical treatment for upper urinary tract transitional cell carcinoma (UUT-TCC). The aim of this study is to introduce a modified total retroperitoneal laparoscopic nephroureterectomy (LNU) with
Chang Liu et al.
Journal of ocular pharmacology and therapeutics : the official journal of the Association for Ocular Pharmacology and Therapeutics, 30(10), 831-836 (2014-09-18)
To compare the effects of topical nonsteroidal anti-inflammatory drugs on pupil dilation maintenance during phacoemulsification cataract surgery and quantify the relationships between pupil size change and nuclear hardness. This prospective randomized clinical observation study was single centered and double-masked. We
Lars Söderberg et al.
International journal of pharmaceutics, 484(1-2), 246-251 (2015-02-25)
Local irritation and inflammation at the site of administration are a common side effect following administration of parenteral formulations. Biological effects of surface (interfacial) activity in solutions are less well investigated than effects caused by other physico-chemical parameters such as
Astrit R Hamza et al.
World journal of gastroenterology, 20(40), 14841-14854 (2014-10-31)
To investigate the effect of meloxicam on the gut-liver axis after cirrhotic liver resection. Forty-four male Wistar rats were assigned to three groups: (1) control group (CG); (2) bile duct ligation with meloxicam treatment (BDL + M); and (3) bile
Mikkel Tøttrup et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(6), 3200-3205 (2014-03-26)
Traditionally, the pharmacokinetics of antimicrobials in bone have been investigated using bone biopsy specimens, but this approach suffers from considerable methodological limitations. Consequently, new methods are needed. The objectives of this study were to assess the feasibility of microdialysis (MD)