Kluczowe dokumenty
C0682400
Cefatrizine propylene glycol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cefatrizine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S1[C@H]2N(C(=C(C1)CSc4n[nH]nc4)C(=O)O)C(=O)[C@H]2NC(=O)[C@H](N)c3ccc(cc3)O.OC(CO)C
InChI
1S/C18H18N6O5S2.C3H8O2/c19-12(8-1-3-10(25)4-2-8)15(26)21-13-16(27)24-14(18(28)29)9(7-31-17(13)24)6-30-11-5-20-23-22-11;1-3(5)2-4/h1-5,12-13,17,25H,6-7,19H2,(H,21,26)(H,28,29)(H,20,22,23);3-5H,2H2,1H3/t12-,13-,17-;/m1./s1
Klucz InChI
CKOIKOHDEYTLFR-PFBPGKLMSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Zastosowanie
Cefatryzyna glikol propylenowy EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)