Kluczowe dokumenty
BP146
Ethosuximide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Ethyl-2-methylsuccinimide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ethosuximide
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1NC(CC1(C)CC)=O
InChI
1S/C7H11NO2/c1-3-7(2)4-5(9)8-6(7)10/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
Klucz InChI
HAPOVYFOVVWLRS-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CACNA1G(8913) , CACNA1H(8912) , CACNA1I(8911)
Opis ogólny
Zastosowanie
Also used in monographs such as:
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)