Merck
195421
Sigma-Aldrich
10,11-Dihydrocarbamazepine
99%
Synonim(y):
10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.28
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
solid
mp
205-210 °C (lit.)
rozpuszczalność
dichloromethane: soluble 2.5%, clear, colorless
grupa funkcyjna
amine
ciąg SMILES
NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
Klucz InChI
PHNLCHMJDSSPDQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
10,11-dihydrokarbamazepina jest zanieczyszczeniem obecnym w leku dibenzazepinie stosowanym w leczeniu padaczki. Zbadano strukturę pojedynczego kryształu nowego dimerowego polimorfu 10,11-dihydrokarbamazepiny.
Zastosowanie
10,11-dihydrokarbamazepina była stosowana jako wzorzec wewnętrzny podczas jednoczesnego oznaczania karbamazepiny i jej aktywnego metabolitu w osoczu metodą chromatografii cieczowej. Zastosowano go w chemiluminescencyjnej metodzie oznaczania karbamazepiny.
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Sang Hak Lee et al.
Analytical sciences : the international journal of the Japan Society for Analytical Chemistry, 19(6), 903-906 (2003-07-02)
A new chemiluminescence method for the determination of carbamazepine (CBZ) has been developed. The method is based on the chemiluminescence produced in the reaction of tris(2,2'-bipyridine)ruthenium(III) and CBZ in an acidic medium. The chemiluminescence intensity was enhanced by organic solvents
A predicted dimer-based polymorph of 10, 11-dihydrocarbamazepine (Form IV).
Arlin J-B, et al.
CrystEngComm, 12(1), 64-66 (2010)
M Eichelbaum et al.
Journal of chromatography, 103(1), 135-140 (1975-01-14)
A liquid-chromatographic method for the simultaneous determination of carbamazepine and its active metabolite (carbamazepine 10,11-epoxide) in plasma has been developed. The two compounds were identified in plasma by mass spectrometry. The lower limit of sensitivity is about 4 and 40
William T A Harrison et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 62(Pt 5), o240-o242 (2006-05-09)
The title compound (systematic name: 10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide), C15H14N2O, is shown to crystallize as an orthorhombic polymorph to complement the known monoclinic form. The molecular conformations of both forms are very similar, involving a bent conformation for the seven-membered azepine ring and
M G Bixel et al.
European journal of biochemistry, 267(1), 110-120 (1999-12-22)
Several wasp venoms contain philanthotoxins (PhTXs), natural polyamine amides, which act as noncompetitive inhibitors (NCIs) on the nicotinic acetylcholine receptor (nAChR). Effects of varying the structure of PhTXs and poly(methylene tetramine)s on the binding affinity have been investigated. Using the