Merck
BP1031
Propofol
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
2,6-Diisopropylphenol, 2,6-Bis(1-methylethyl)phenol, 2,6-Bis(isopropyl)phenol, Propofol
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)2CH]2C6H3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
ciśnienie pary
5.6 mmHg ( 100 °C)
rodzina API
propofol
Formularz
liquid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
współczynnik refrakcji
n20/D 1.514 (lit.)
bp
256 °C/764 mmHg (lit.)
mp
18 °C (lit.)
gęstość
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1O
InChI
1S/C12H18O/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9,13H,1-4H3
Klucz InChI
OLBCVFGFOZPWHH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. Więcej informacji i pomocy można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei, która je wydała.
Zastosowanie
Propofol BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Propofol Injection
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 1 ml. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    produkt powiązany
    Numer produktu
    Opis
    Cennik
    Piktogramy
    Exclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
    Organy docelowe
    Respiratory system
    Kod klasy składowania
    10 - Combustible liquids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Temperatura zapłonu (°F)
    235.4 °F - closed cup
    Temperatura zapłonu (°C)
    113 °C - closed cup
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)
    Odwiedź Bibliotekę dokumentów
    Klienci oglądali również te produkty
    Slide 1 of 3
    1 of 3
    Deferiprone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
    Y0001976
    Deferiprone
    Paclitaxel European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
    Y0000698
    Paclitaxel
    Furong Song et al.
    International journal of molecular medicine, 46(3), 1135-1145 (2020-07-25)
    Propofol is a commonly used drug for the induction and maintenance of anesthesia. Previous studies have reported that propofol is involved in the progression of numerous human cancer types, including hepatocellular carcinoma (HCC). However, the underlying molecular mechanisms in HCC