Merck
PHR9035
Supelco
4-Isopropylphenol
reference material
Synonim(y):
4-(1-Methylethyl)phenol, Propofol impurity H, p-Cumenol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2CHC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
Beilstein:
1363564
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
klasa czystości
reference material
gęstość pary
>1 (vs air)
rodzina API
propofol
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
crystals
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
bp
212-213 °C (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H12O/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-7,10H,1-2H3
Klucz InChI
YQUQWHNMBPIWGK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten materiał referencyjny (RM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normą ISO/IEC 17025. Ten RM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość, w tym niepewność i data ważności, są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - Pensky-Martens closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
PHR9035-50MG4061841408109