Merck
BP023
Atropine sulfate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Atropine sulfate salt monohydrate, α-(Hydroxymethyl)benzeneacetic acid 8-methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester, Tropine tropate
About This Item
Wzór liniowy:
(C17H23NO3)2 · H2SO4 · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
694.83
Beilstein:
6109275
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352210
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
atropine
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
mp
189-192 °C (A) (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O.OS(O)(=O)=O.CN1[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3.CN4[C@H]5CC[C@@H]4C[C@@H](C5)OC(=O)C(CO)c6ccccc6
InChI
1S/2C17H23NO3.H2O4S.H2O/c2*1-18-13-7-8-14(18)10-15(9-13)21-17(20)16(11-19)12-5-3-2-4-6-12;1-5(2,3)4;/h2*2-6,13-16,19H,7-11H2,1H3;(H2,1,2,3,4);1H2/t2*13-,14+,15+,16?;;
Klucz InChI
JPKKQJKQTPNWTR-CHYDPLAESA-N
informacje o genach
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Zastosowanie
Siarczan atropiny BP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Atropine Oral Solution
  • Działania biochem./fizjol.
    Competitive nonselective antagonist at central and peripheral muscarinic acetylcholine receptors.
    Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 200 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z Farmakopeą Brytyjską. Aktualna ilość jednostkowa znajduje się na stronie British Pharmacopoeia.
    Inne uwagi
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramy
    Skull and crossbones
    Hasło ostrzegawcze
    Danger
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
    Kod klasy składowania
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 3
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)