BCR670
Duck weed (trace elements)
BCR®, certified reference material
Synonim(y):
Aquatic plant (Duck weed)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
environmental
format
matrix material
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR670
BCR670
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Masz już ten produkt?
The plant genome, 13(2), e20030-e20030 (2020-10-06)
Cadmium (Cd) toxicity is a serious threat to future food security and health safety. To identify genetic factors contributing to Cd uptake in wheat, we conducted a genome-wide association study with genotyping from 90K SNP array. A spring wheat diversity