BCR574
Human serum (medium creatinine)
BCR®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR574.
BCR574.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)