Kluczowe dokumenty
BCR355
ZnAl4 (trace elements)
BCR®, certified reference material, disc
Synonim(y):
Aluminum-zinc alloy
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
Formularz
disc
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
general analytical
Format
matrix material
Warunki transportu
wet ice
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR355.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)