BCR275
Zircaloy (C, N, O)
BCR®, certified reference material, disc (small, 0.9 g)
Synonim(y):
Zirconium tin alloy
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
Postać
disc (small, 0.9 g)
producent / nazwa handlowa
JRC
format
matrix material
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR275
BCR275
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)