BCR098
Zircaloy-4 (trace element impurities)
BCR®, certified reference material
Synonim(y):
Zirconium-tin alloy
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
format
matrix material
Komentarz do analizy
For more information please see:
BCR098
BCR098
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)