Kluczowe dokumenty
BCR142R
Light sandy soil (trace elements)
BCR®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
BCR®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
BCR142R.
Informacje prawne
BCR is a registered trademark of European Commission
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Małgorzata Suska-Malawska et al.
Environmental monitoring and assessment, 191(2), 57-57 (2019-01-11)
In arid and semi-arid zones, atmospheric dust of different origins influences soil chemistry and plant biomass composition. Thus, studies on plant accumulation of heavy metals and rare earth elements (RREs) should include some assessments of potential eolian deposition. Here, we